L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Charbon actif, DARCO® 4-12 mesh, décolorant
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
403990030 403995000 403990100
ACRO403990030EA 512 EUR InStock
ACRO403990030 ACRO403995000 ACRO403990100
Charbon actif, DARCO® 4-12 mesh, décolorant
Charbon actif
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3652 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Granules and/or chunks
Loss on drying ≤12 %
Particle size ≤0.4 % (dust)
pH 3.5 to 6
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité