L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Charbon actif, NORIT® CN 1 Decolorizing
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
404045000 404042500
ACRO404045000EA 56.8 EUR InStock
ACRO404045000 ACRO404042500
Charbon actif, NORIT® CN 1 Decolorizing
Charbon actif
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3652 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1362
ADR: 4.2 III
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤15 %
Methylene blue adsorption ≥25.0 g/100 g
pH 5.5 to 8
Phosphate (PO4) ≤3.5 % (by acid extraction)
Calcium (Ca) ≤200 ppm (by acid extraction)
Iron (Fe) ≤150 ppm (by acid extraction)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité