L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Charbon actif, powder Ash_total_4
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
33302.22 33302.36 33302.A3
33302.22EA 39.1 EUR InStock
33302.22 33302.36 33302.A3
Charbon actif, powder Ash_total_4
Charbon actif
CAS No.: 7440-44-0 Appearance: Black UN No.: 1362 MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3550
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1362
ADR: 4.2 III
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité