Charbon actif
Fournisseur: Roth Carl
5966.1 5966.2 5966.4
ROTH5966.1EA 69.9 EUR InStock
ROTH5966.1 ROTH5966.2 ROTH5966.4
Charbon actif
Charbon actif
Formule: C
Point de fusion: 3550 °C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1362
ADR: 4.2,III
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité