Glassy carbon, tiges, Ø 2 mm (0.08 in) Type 2
Fournisseur: Thermo Scientific
37997.DJEA 239 EUR InStock
37997.DJ 37997.DM 37997.DR
Glassy carbon, tiges, Ø 2 mm (0.08 in) Type 2
Glassy carbon
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité