Glassy carbon, en poudre 0,4-12 µm Type2
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
38007.09EA 79 EUR InStock
38007.09 38007.18
Glassy carbon, en poudre 0,4-12 µm Type2
Glassy carbon
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité