Glassy carbon, poudre sphérique 0,4-12 µm Type2
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
38008.09 38008.18 38008.30
38008.09EA 78.1 EUR InStock
38008.09 38008.18 38008.30
Glassy carbon, poudre sphérique 0,4-12 µm Type2
Glassy carbon
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité