Glassy carbon, tiges, Ø 2 mm (0.08 in) Type 1
Fournisseur: Thermo Scientific
38010.DJ 38010.DM 38010.DR
38010.DJEA 281 EUR InStock
38010.DJ 38010.DM 38010.DR
Glassy carbon, tiges, Ø 2 mm (0.08 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.05g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité