Glassy carbon, plaque, Thickness: 3 mm (0.1 in) Type 1
Fournisseur: Thermo Scientific
42821.FF 42821.FI 42821.GH
42821.FFEA 151 EUR InStock
42821.FF 42821.FI 42821.GH
Glassy carbon, plaque, Thickness: 3 mm (0.1 in) Type 1
Glassy carbon
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité