Graphite ≥99% (base métaux), tiges, Length: 61 cm (24 in), Ø 2.54cm (1.0 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10133.KG 10133.KJ
10133.KGEA 139 EUR InStock
10133.KG 10133.KJ
Graphite ≥99% (base métaux), tiges, Length: 61 cm (24 in), Ø 2.54cm (1.0 in)
Graphite
Purity: 99% Physical Form: ≈590g/pc MDL No.: MFCD00144065
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité