Graphite ≥99.9995% (base métaux), tiges, Length: 152mm (6in), Ø 6.15mm (0.242in)
Fournisseur: Thermo Scientific
14738.KDEA 499 EUR InStock
14738.KD
Graphite ≥99.9995% (base métaux), tiges, Length: 152mm (6in), Ø 6.15mm (0.242in)
Graphite
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
Merck Index: 12,04560
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité