Graphite (synthétique) ≥99.9995% (base métaux), en poudre -200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40797.TDEA 549 EUR InStock
40797.TD 40797.TC 40797.TB 40797.TA
Graphite (synthétique) ≥99.9995% (base métaux), en poudre -200 mesh
Graphite
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité