Graphite (synthétique) ≥99.9995% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
40798.TA 40798.TB 40798.TC 40798.TD
40798.TAEA 70 EUR InStock
40798.TA 40798.TB 40798.TC 40798.TD
Graphite (synthétique) ≥99.9995% (base métaux), en poudre -325 mesh
Graphite
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité