Graphite, plaque, graphite pyrolytique hautement orienté (HOPG) 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
43836.KFEA 835 EUR InStock
43836.KF
Graphite, plaque, graphite pyrolytique hautement orienté (HOPG) 10x10x1 mm (0.394x0.394x0.039 in)
Graphite
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
Merck Index: 12,04560
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité