Silicium ≥99.5% (base métaux), poudre cristalline -325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12681.09 12681.22 12681.36
12681.09EA 62.1 EUR InStock
12681.09 12681.22 12681.36
Silicium ≥99.5% (base métaux), poudre cristalline -325 mesh
Silicium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-21-3 Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1346 MDL No.: MFCD00085311
Formule: Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
ONU: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité