Silicium ≥99.9999% (base métaux), tiges polycristallines, non poli, Ø 1.6cm (0.6 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
36376.DM 36376.HF
36376.DMEA 382 EUR InStock
36376.DM 36376.HF
Silicium ≥99.9999% (base métaux), tiges polycristallines, non poli, Ø 1.6cm (0.6 in)
Silicium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈4.68g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formule: Si
Point d'ébullition: 2355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1410 °C
Densité: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité