Silicium ≥99.999% (base métaux), poly-fines vierges granulaires
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
38542.14 38542.22
38542.14EA 50 EUR InStock
38542.14 38542.22
Silicium ≥99.999% (base métaux), poly-fines vierges granulaires
Silicium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ~1/4in and down (fm chunks to powder) Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formule: Si
MW: 28,09 g/mol
Point d'ébullition: 2355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1410 °C
Densité: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité