Silicium ≥98% (base métaux), poudre cristalline -140 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39688.18 39688.30
39688.18EA 70.1 EUR InStock
39688.18 39688.30
Silicium ≥98% (base métaux), poudre cristalline -140 mesh
Silicium
Purity: 98% CAS No.: 7440-21-3 Appearance: Dark grey Odour: Odourless UN No.: 1346 MDL No.: MFCD00085311
For plasma spraying
Formule: Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
ONU: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité