Silicium ≥99.9% (base métaux), en poudre APS 1-5 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44185.09 44185.18 44185.30
44185.09EA 120 EUR InStock
44185.09 44185.18 44185.30
Silicium ≥99.9% (base métaux), en poudre APS 1-5 µm
Silicium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1346 MDL No.: MFCD00085311
Formule: Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
ONU: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité