Silicium ≥99.999% (base métaux), tiges, Ø 0.828cm (0.326 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44625.DMEA 251 EUR InStock
44625.DM
Silicium ≥99.999% (base métaux), tiges, Ø 0.828cm (0.326 in)
Silicium
Formule: Si
MW: 28,09 g/mol
Point d'ébullition: 2355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1410 °C
Densité: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
Merck Index: 12,08635
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité