Etain, granuleux 0.1 --> 0.8 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
222571000 222575000
ACRO222571000EA 44.6 EUR InStock
ACRO222571000 ACRO222575000
Etain, granuleux 0.1 --> 0.8 mm
Etain
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 231.9 °C
Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Granular powder
Particle size 0.1 to 0.8 mm
Antimony (Sb) ≤200 ppm
Bismuth (Bi) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤700 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité