Etain ≥99.9985% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11906.G1 11906.G5 11906.G9
11906.G1EA 47.1 EUR InStock
11906.G1 11906.G5 11906.G9
Etain ≥99.9985% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Etain
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈1.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité