Etain ≥99.998% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11907.G5EA 112 EUR InStock
11907.G5 11907.G1 11907.G9
Etain ≥99.998% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Etain
Formule: Sn
MW: 118,71 g/mol
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité