Etain ≥99.999% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Ø 11 mm (0.43 in), Thickness: 4 mm (0.2 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
14134.KD 14134.KK
14134.KDEA 724 EUR InStock
14134.KD 14134.KK
Etain ≥99.999% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Ø 11 mm (0.43 in), Thickness: 4 mm (0.2 in)
Etain
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈2.6g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité