Etain ≥99.99% (base métaux), en perles 3 mm (0.1 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
36641.22 36641.36
36641.22EA 268 EUR InStock
36641.22 36641.36
Etain ≥99.99% (base métaux), en perles 3 mm (0.1 in)
Etain
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Shot Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
MW: 118,71 g/mol
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité