Etain ≥99.5%, spongieux ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
39640.18 39640.30
39640.18EA 39.7 EUR InStock
39640.18 39640.30
Etain ≥99.5%, spongieux ACS
Etain
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-31-5 Density: 7.310G/CC Odour: Odourless Melting Point: 231.9 deg C Boiling Point: 2270 deg C MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité