Etain, en feuilles, Thickness: ∼ 0.04 mm, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.07826.0001EA 67.7 EUR InStock
1.07826.0001
Etain, en feuilles, Thickness: ∼ 0.04 mm, Supelco®
Etain
Formule: Sn
MW: 118,71 g/mol
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
Merck Index: 12,09587
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 232 °C
Molar Mass 118.71 g/mol
Boiling Point 2260 °C (1013 hPa)
Density 7.3 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité