Antimoine ≥99.9999% (base métaux), en perles, Puratronic® 1.5-5 mm (0.06-0.2 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
00428.06EA 55.2 EUR InStock
00428.06 00428.14 00428.22
Antimoine ≥99.9999% (base métaux), en perles, Puratronic® 1.5-5 mm (0.06-0.2 in)
Antimoine
Formule: Sb
MW: 121,76 g/mol
Point d'ébullition: 1637 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 630 °C
Densité: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134030
Numéro CAS: 7440-36-0
ONU: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité