Lead : Antimony (94:6)%, en perles 2 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10224.36EA 41.7 EUR InStock
10224.36 10224.A3 10224.A9
Lead : Antimony (94:6)%, en perles 2 mm (0.08 in)
Lead : Antimony
Point de fusion: 630 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134050
EINECS: 231-100-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00733
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité