Antimoine ≥99% (base métaux), en perles ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45095.22 45095.A1 45095.36
45095.22EA 43.5 EUR InStock
45095.22 45095.A1 45095.36
Antimoine ≥99% (base métaux), en perles ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Antimoine
Purity: 99% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formule: Sb
Point d'ébullition: 1637 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 630 °C
Densité: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134030
Numéro CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
ONU: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité