Arsenic ≥99.9999% (base métaux), morceaux polycristallins, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Arsenic solution
ampouled under argon
13375.09 13375.14 13375.22 13375.A1
13375.09EA 116 EUR InStock
13375.09 13375.14 13375.22 13375.A1
Arsenic ≥99.9999% (base métaux), morceaux polycristallins, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Arsenic
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-38-2 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless UN No.: 1558 MDL No.: MFCD00085309
Formule: As
MW: 74,92 g/mol
Point de fusion: 817 °C
Densité: 5.727 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085309
Numéro CAS: 7440-38-2
EINECS: 213-148-6
ONU: 1558
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00832
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité