Bismuth ≥99.998% (base métaux), aiguilles 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10109.22 10109.36 10109.A3
10109.22EA 84.3 EUR InStock
10109.22 10109.36 10109.A3
Bismuth ≥99.998% (base métaux), aiguilles 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
Bismuth
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Approximately 1.5mm diameter Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formule: Bi
Point d'ébullition: 1490 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271…272 °C
Densité: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité