Bismuth ≥99.99% (base métaux), tiges, Ø 11 mm (0.43 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41534.14 41534.22 41534.36
41534.14EA 96.3 EUR InStock
41534.14 41534.22 41534.36
Bismuth ≥99.99% (base métaux), tiges, Ø 11 mm (0.43 in)
Bismuth
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈9.3g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formule: Bi
Point d'ébullition: 1490 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271…272 °C
Densité: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité