Bismuth ≥99.999% (base métaux), en feuilles, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41636.FF 41636.FI
41636.FFEA 560 EUR InStock
41636.FF 41636.FI
Bismuth ≥99.999% (base métaux), en feuilles, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Bismuth
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈6.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formule: Bi
Point d'ébullition: 1490 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271…272 °C
Densité: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité