Bismuth ≥99.999% (base métaux), en feuilles, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41637.FIEA 1220 EUR InStock
41637.FI 41637.FF
Bismuth ≥99.999% (base métaux), en feuilles, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Bismuth
Formule: Bi
MW: 208,98 g/mol
Point d'ébullition: 1490 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271…272 °C
Densité: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
Merck Index: 12,01297
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité