Bismuth 99.5%, en poudre -100 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
318091000 318095000
ACRO318091000EA 68.1 EUR InStock
ACRO318091000 ACRO318095000
Bismuth 99.5%, en poudre -100 mesh
Bismuth
Formule: Bi
Point de fusion: 271 °C
Densité: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Golden to brown to grey Powder
Particle size ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité