Bismuth ≥99.5% (base métaux), en poudre -100 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10110.22 10110.36 10110.A3
10110.22EA 67.1 EUR InStock
10110.22 10110.36 10110.A3
Bismuth ≥99.5% (base métaux), en poudre -100 mesh
Bismuth
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Apparent density 3.8-4.6g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Formule: Bi
MW: 208,98 g/mol
Densité: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité