Bismuth ≥99.5% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10111.36 10111.22
10111.36EA 250 EUR InStock
10111.36 10111.22
Bismuth ≥99.5% (base métaux), en poudre -325 mesh
Bismuth
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Apparent density 3.2-4.0g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Formule: Bi
Densité: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité