Bismuth ≥99.999% (base métaux), en poudre -200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10766.06 10766.14 10766.22
10766.06EA 104 EUR InStock
10766.06 10766.14 10766.22
Bismuth ≥99.999% (base métaux), en poudre -200 mesh
Bismuth
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Formule: Bi
Densité: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité