Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bismuth, en poudre, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck


M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

1.12400.0100EA 89.8 EUR InStock
1.12400.0100
Bismuth, en poudre, Sigma-Aldrich®
Bismuth


Formule: Bi
MW: 208,98 g/mol
Densité: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 271 °C
Molar Mass 208.98 g/mol
Bulk Density 6000 kg/m3
Boiling Point 1564 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (840 °C)
Density 9.78 g/cm3 (20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité