Soufre 99.5+%, raffiné
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
201220025 201220100 201225000
ACRO201220025EA 76.2 EUR InStock
ACRO201220025 ACRO201220100 ACRO201225000
Soufre 99.5+%, raffiné
Soufre
Formule: S
MW: 32,07 g/mol
Point d'ébullition: 445 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 114 °C
Densité: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085316
Numéro CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
ONU: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Assay ≥99.50 %
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.08 %
Acidity ≤0.01 % (as H2SO4)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité