Soufre
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17025000EA 76.3 EUR InStock
EHERC17025000
Soufre
Soufre
Formule: S
MW: 32,07 g/mol
Point d'ébullition: 445 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…119 °C
Densité: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 168 °C
Numéro MDL: MFCD00085316
Numéro CAS: 7704-34-9
ONU: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09142
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité