Soufre ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
28260.234EA 55.5 EUR InStock
28260.234
Soufre ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Soufre
Formule: S
MW: 32,07 g/mol
Point d'ébullition: 445 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…119 °C
Densité: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 168 °C
Numéro MDL: MFCD00085316
Numéro CAS: 7704-34-9
ONU: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.002 meq/g
Ignition residue Max. 0.04 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
S (Sulphide) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité