Soufre
Fournisseur: Roth Carl
Attention
9304.1 9304.2 9304.5
ROTH9304.1EA 20.9 EUR InStock
ROTH9304.1 ROTH9304.2 ROTH9304.5
Soufre
Soufre
Formule: S
Point d'ébullition: 445 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…119 °C
Densité: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085316
Numéro CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
ONU: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité