Dysprosium ≥99.8% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
00592.FF 00592.FI
00592.FFEA 173 EUR InStock
00592.FF 00592.FI
Dysprosium ≥99.8% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Dysprosium
Purity: 99.8% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: ≈3.3g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010982
Formule: Dy
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010982
Numéro CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
ONU: 3178
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité