Dysprosium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40286.DJ 40286.HF
40286.DJEA 1250 EUR InStock
40286.DJ 40286.HF
Dysprosium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dysprosium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-91-6 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈1.1g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formule: Dy
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010982
Numéro CAS: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité