Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces, dendritique distillée
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Dans une ampoule sous argon
12255.14EA 817 EUR InStock
12255.14
Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces, dendritique distillée
Erbium
Formule: Er
MW: 167,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010987
Numéro CAS: 7440-52-0
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité