Erbium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40288.DH 40288.DJ 40288.HF
40288.DHEA 902 EUR InStock
40288.DH 40288.DJ 40288.HF
Erbium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Erbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-52-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈1.2g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formule: Er
MW: 167,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010987
Numéro CAS: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité