Europium ≥99.9% (base métaux), tiges, Ø 9.52 mm (0.375 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44545.HF 44545.DJ
44545.HFEA 469 EUR InStock
44545.HF 44545.DJ
Europium ≥99.9% (base métaux), tiges, Ø 9.52 mm (0.375 in)
Europium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-53-1 Molecular Formula: Packaged in mineral oil Physical Form: ≈0.37g/mm, Cast rod, diameter approximate Appearance: Silver/gray Odour: Odourless UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00010992
Formule: Eu
MW: 151,96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010992
Numéro CAS: 7440-53-1
EINECS: 231-161-7
ONU: 3208
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité