Gadolinium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Packaged under argon.
00595.FF 00595.FI
00595.FFEA 198 EUR InStock
00595.FF 00595.FI
Gadolinium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: ≈3.1g/25x25mm, Packaged under argon MDL No.: MFCD00011022
Formule: Gd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011022
Numéro CAS: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité